Print…
trans-2-Undecenal, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W342300-100G-K W342300-1KG-K
SIALW342300-100G-KEA 203 EUR
SIALW342300-100G-K SIALW342300-1KG-K
trans-2-Undecenal, Sigma-Aldrich®
trans-2-Undecenal
Fórmula: C₁₁H₂₀O
Número MDL : MFCD00014680
Número CAS: 53448-07-0
EINECS: 258-559-3