Print…
trans-2-Nonenal, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
255653-25G 255653-5G
SIAL255653-25GEA 303 EUR
SIAL255653-25G SIAL255653-5G
trans-2-Nonenal, Sigma-Aldrich®
trans-2-Nonenal
Fórmula: C₉H₁₆O
Ponto de ebulição: 100 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,8505 g/cm³ (15 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007012
Número CAS: 18829-56-6
EINECS: 242-609-6
Merck Index: 12,06771