trans-2-Nonenal ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 97%
CAS No.: 18829-56-6
Molecular Formula: C9H16O
Formula Weight: 140.22
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 84°(184°F)
Refractive Index: 1.4403
Boiling Point: 98-100°/12mm
Merck Reference: 14,6676
MDL No.: MFCD00007012
Fórmula:
C₉H₁₆O Ponto de ebulição: 98…100 °C (12 mmHg) Densidade: 0,846 Ponto de Inflamação: 84 °C (184 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00007012 Número CAS: 18829-56-6 EINECS: 242-609-6 Merck Index: 14,6676 |