Print…
trans-2-Hexenal, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (E)-2-Hexenal, trans-2-Hexenal
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
132659-25G 132659-5G
SIAL132659-25GEA 66.4 EUR
SIAL132659-25G SIAL132659-5G
trans-2-Hexenal, Sigma-Aldrich®
trans-2-Hexenal
Fórmula: C₆H₁₀O
Ponto de ebulição: 147 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,846 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007008
Número CAS: 6728-26-3
EINECS: 229-778-1
UN: 1989
ADR: 3,III