Print…
Iodo 0.05 M I2 (0.1N) solução volumétrica, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Atenção
318981-100ML 318981-500ML
318981-100MLEA 51.73 EUR
318981-100ML 318981-500ML
Iodo 0.05 M I2 (0.1N) solução volumétrica, Fluka™
Iodo
Fórmula: I₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011355
Número CAS: 7553-56-2
Encomendar
Assay 0.0950 - 0.1050 N