4-Bromo-1-butene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
167851-10G
167851-1G
167851-50G
SIAL167851-10GEA
153
EUR
SIAL167851-10G
SIAL167851-1G
SIAL167851-50G
4-Bromo-1-butene, Sigma-Aldrich®
4-Bromo-1-butene
Fórmula:
C₄H₇Br Ponto de ebulição: 98 °C (1013 hPa) Densidade: 1,33 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 9 °C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00000258 Número CAS: 5162-44-7 EINECS: 225-937-4 UN: 1992 ADR: 3,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...