Print…
2-Bromopropene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2-Propenyl bromide, α-Methylvinyl bromide, Isopropenyl bromide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
B78254-10G B78254-50G
SIALB78254-10GEA 121 EUR
SIALB78254-10G SIALB78254-50G
2-Bromopropene, Sigma-Aldrich®
2-Bromopropene
Fórmula: C₃H₅Br
Peso Molecular: 120.98 g/mol
Ponto de ebulição: 48
Ponto de Fusão: –125 °C
Densidade: 1.39 g/cm³ (9 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000140
Número CAS: 557-93-7
EINECS: 209-185-4
UN: 1993
ADR: 3 II