Print…
HEPES sal de sódio, Millipore®
Fornecedor: Merck Millipore Calbiochem
391333-1 391333-100 391333-500
391333-1EA 994 EUR
391333-1 391333-100 391333-500
HEPES sal de sódio, Millipore®
HEPES sodium salt
Fórmula: C₈H₁₇N₂NaO₄S
Ponto de Fusão: ? 105 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036463
Número CAS: 75277-39-3
EINECS: 278-169-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=116e9b4f3c17d013ff2b7c9848c219943a725b3c&vid=8c800de68c4434c3c9d77107ff6779ef516bd851&prid=web&clid=SAPDAM