Print…
HEPES sal de sódio ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A16516.14 A16516.22
A16516.14EA 49.2 EUR
A16516.14 A16516.22
HEPES sal de sódio ≥99%
HEPES sodium salt
Purity: 99% CAS No.: 75277-39-3 Molecular Formula: C8H17N2NaO4S Formula Weight: 260.28 MDL No.: MFCD00036463
Fórmula: C₈H₁₇N₂NaO₄S
Ponto de Fusão: ? 105 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036463
Número CAS: 75277-39-3
EINECS: 278-169-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=116e9b4f3c17d013ff2b7c9848c219943a725b3c&vid=8c800de68c4434c3c9d77107ff6779ef516bd851&prid=web&clid=SAPDAM