Print…

HEPES Ácido 2-[4-(2-hidróxietil)-1-piperazinil]-etanosulfónico

Fornecedor: Promega

Sinônimos: HEPES free acid, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(2-ethanesulphonic acid), 4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-ylethanesulphonic acid, N-2-Hydroxyethylpiperazine-N′-2-ethanesulphonic acid, 2-(4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-yl)ethanesulphonic acid

H5301 H5302 H5303
PROMH53010025EA 0 EUR
PROMH53010025 PROMH5302 PROMH53030500
HEPES Ácido 2-[4-(2-hidróxietil)-1-piperazinil]-etanosulfónico
HEPES
Fórmula: C₈H₁₈N₂O₄S
Peso Molecular: 238.31 g/mol
Ponto de Fusão: 210…215 °C
Densidade: 1.448 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006158
Número CAS: 7365-45-9
EINECS: 230-907-9
Merck Index: 13,04672
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4cdc09c866676149941b93b2cac8d453175059a2&vid=0b09e5b84ea34a806443c3071fad63e15e4e3433&prid=web&clid=SAPDAM

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR