Print…
HEPES Ácido 2-[4-(2-hidróxietil)-1-piperazinil]-etanosulfónico Free_acid, ULTROL®, Millipore®
Fornecedor: Merck Millipore Calbiochem
Sinônimos: HEPES free acid, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(2-ethanesulphonic acid), 4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-ylethanesulphonic acid, N-2-Hydroxyethylpiperazine-N′-2-ethanesulphonic acid, 2-(4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-yl)ethanesulphonic acid
391338-1 391338-100 391338-25 391338-5 391338-500
391338-1EA 761 EUR
391338-1 391338-100 391338-25 391338-5 391338-500
HEPES Ácido 2-[4-(2-hidróxietil)-1-piperazinil]-etanosulfónico Free_acid, ULTROL®, Millipore®
HEPES
Fórmula: C₈H₁₈N₂O₄S
Peso Molecular: 238.31 g/mol
Ponto de Fusão: 210…215 °C
Densidade: 1.448 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006158
Número CAS: 7365-45-9
EINECS: 230-907-9
Merck Index: 13,04672
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4cdc09c866676149941b93b2cac8d453175059a2&vid=0b09e5b84ea34a806443c3071fad63e15e4e3433&prid=web&clid=SAPDAM