HEPES Ácido 2-[4-(2-hidróxietil)-1-piperazinil]-etanosulfónico ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99%
CAS No.: 7365-45-9
Molecular Formula: C8H18N2O4S
Formula Weight: 238.31
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: ca 236° dec.
Beilstein Reference: 883043
Merck Reference: 14,4654
MDL No.: MFCD00006158
A zwitterionic buffer
Fórmula:
C₈H₁₈N₂O₄S Ponto de Fusão: ∼ 236 °C (decomposição) Densidade: 1,448 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006158 Número CAS: 7365-45-9 EINECS: 230-907-9 Merck Index: 14,4654 |