(4-Iodophenyl)acetic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L13345.03
L13345.06
L13345.03EA
43.5
EUR
L13345.03
L13345.06
(4-Iodophenyl)acetic acid ≥97%
(4-Iodophenyl)acetic acid
Purity: 97%
CAS No.: 1798-06-7
Molecular Formula: C8H7IO2
Formula Weight: 262.05
Melting Point: 136-140°
Beilstein Reference: 1940558
Fórmula:
(C₆H₄I)CH₂COOH Ponto de Fusão: 136…140 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00082985 Número CAS: 1798-06-7 |