(3-Iodophenyl)acetic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
2-(3-Iodophenyl)acetic acid
L15117.04
L15117.ME
L15117.04EA
135
EUR
L15117.04
L15117.ME
(3-Iodophenyl)acetic acid ≥98%
(3-Iodophenyl)acetic acid
Purity: 98%
CAS No.: 1878-69-9
Molecular Formula: C8H7IO2
Formula Weight: 262.05
Melting Point: 128-132°
Beilstein Reference: 2501867
Fórmula:
(C₆H₄I)CH₂COOH Ponto de Fusão: 128…132 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00046548 Número CAS: 1878-69-9 |