Print…
(2-Iodophenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 2-(2-Iodophenyl)acetic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
531472-25G 531472-5G
SIAL531472-25GEA 343 EUR
SIAL531472-25G SIAL531472-5G
(2-Iodophenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
(2-Iodophenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₄I)CH₂COOH
Número MDL : MFCD00046546
Número CAS: 18698-96-9