(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)acetic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A19512.03
A19512.06
A19512.03EA
63.9
EUR
A19512.03
A19512.06
(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)acetic acid ≥98%
(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)acetic acid
Purity: 98%
CAS No.: 4315-07-5
Molecular Formula: C9H7F3O3
Formula Weight: 220.15
Melting Point: 86-88°
Beilstein Reference: 2695336
Fórmula:
(C₆H₄(OCF₃))CH₂COOH Ponto de Fusão: 86…88 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00061239 Número CAS: 4315-07-5 |