Print…
(Pentafluorophenyl)acetic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,3,4,5,6-Pentafluorophenylacetic acid
B22430.03 B22430.06
B22430.03EA 49.3 EUR
B22430.03 B22430.06
(Pentafluorophenyl)acetic acid ≥98%
(Pentafluorophenyl)acetic acid
Purity: 98+% CAS No.: 653-21-4 Molecular Formula: C8H3F5O2 Formula Weight: 226.10 Melting Point: 107-110° Beilstein Reference: 2056612
Fórmula: C₈H₃F₅O₂
Ponto de ebulição: 247 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 107…110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004316
Número CAS: 653-21-4
EINECS: 211-497-0