Print…
(4-Fluorophenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
F13304-100G F13304-25G
SIALF13304-100GEA 295 EUR
SIALF13304-100G SIALF13304-25G
(4-Fluorophenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
(4-Fluorophenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₄F)CH₂COOH
Ponto de ebulição: 264 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 84…85 °C
Número MDL : MFCD00004343
Número CAS: 405-50-5
EINECS: 206-972-4
Merck Index: 13,04204