Print…
(4-Fluorophenyl)acetic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A10646.06 A10646.14 A10646.22
A10646.06EA 24.5 EUR
A10646.06 A10646.14 A10646.22
(4-Fluorophenyl)acetic acid ≥98%
(4-Fluorophenyl)acetic acid
Purity: 98% CAS No.: 405-50-5 Molecular Formula: C8H7FO2 Formula Weight: 154.14 Flash Point: 100°(212°F) Odour: Odourless Boiling Point: 164°/2mm Beilstein Reference: 972145 Merck Reference: 14,4177 MDL No.: MFCD00004343
Fórmula: (C₆H₄F)CH₂COOH
Ponto de ebulição: 164 °C (2 mmHg)
Ponto de Fusão: 81…85 °C
Ponto de Inflamação: >100 °C (212 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004343
Número CAS: 405-50-5
EINECS: 206-972-4
Merck Index: 14,4177