Print…
(4-Fluorophenyl)acetic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(4-Fluorophenyl)acetic acid
119570100 119570250 119571000
ACRO119570100EA 34.3 EUR
ACRO119570100 ACRO119570250 ACRO119571000
(4-Fluorophenyl)acetic acid 98%
(4-Fluorophenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₄F)CH₂COOH
Peso Molecular: 154.14 g/mol
Ponto de ebulição: 264
Ponto de Fusão: 85…86 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004343
Número CAS: 405-50-5
EINECS: 206-972-4
Merck Index: 13,04204
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 85 °C
HPLC ≥97.5 %
Stabilizer 0.1 % w/w hydroquinone