Print…
(3-Fluorophenyl)acetic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(3-Fluorophenyl)acetic acid
A15635.06 A15635.14 A15635.22
A15635.06EA 57.1 EUR
A15635.06 A15635.14 A15635.22
(3-Fluorophenyl)acetic acid ≥98%
(3-Fluorophenyl)acetic acid
Purity: 98% CAS No.: 331-25-9 Molecular Formula: C8H7FO2 Formula Weight: 154.14 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Odourless Boiling Point: 151°/0.8mm Beilstein Reference: 775898 MDL No.: MFCD00004331
Fórmula: (C₆H₄F)CH₂COOH
Peso Molecular: 154.14 g/mol
Ponto de ebulição: 151 °C (0.8 mmHg)
Ponto de Fusão: 44…48 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004331
Número CAS: 331-25-9
EINECS: 206-360-7