(2-Fluorophenyl)acetic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A10596.09
A10596.18
A10596.09EA
55.4
EUR
A10596.09
A10596.18
(2-Fluorophenyl)acetic acid ≥98%
(2-Fluorophenyl)acetic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 451-82-1
Molecular Formula: C8H7FO2
Formula Weight: 154.14
Odour: Odourless
Melting Point: 61-65°
Beilstein Reference: 775955
MDL No.: MFCD00004315
Fórmula:
(C₆H₄F)CH₂COOH Ponto de ebulição: 263 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 61…65 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004315 Número CAS: 451-82-1 EINECS: 207-196-9 |