Print…
(2,6-Difluorophenyl)acetic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,6-Difluorophenylacetic acid
A18063.06 A18063.14
A18063.06EA 71.1 EUR
A18063.06 A18063.14
(2,6-Difluorophenyl)acetic acid ≥98%
(2,6-Difluorophenyl)acetic acid
Purity: 98% CAS No.: 85068-28-6 Molecular Formula: C8H6F2O2 Formula Weight: 172.13 Melting Point: 99-102° Beilstein Reference: 3650109
Fórmula: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
Ponto de ebulição: 259 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 99…102 °C
Densidade: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010001
Número CAS: 85068-28-6
EINECS: 285-289-3