Print…
(2,5-Difluorophenyl)acetic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
B21595.03 B21595.06 B21595.14
B21595.03EA 34.8 EUR
B21595.03 B21595.06 B21595.14
(2,5-Difluorophenyl)acetic acid ≥98%
(2,5-Difluorophenyl)acetic acid
Purity: 98% CAS No.: 85068-27-5 Molecular Formula: C8H6F2O2 Formula Weight: 172.13 Melting Point: 123-127° Beilstein Reference: 6844956
Fórmula: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
Ponto de ebulição: 259 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 123…127 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010000
Número CAS: 85068-27-5
EINECS: 285-288-8