Print…
(2,4-Difluorophenyl)acetic acid ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,4-Difluorophenylacetic acid
B20431.06 B20431.14
B20431.06EA 132 EUR
B20431.06 B20431.14
(2,4-Difluorophenyl)acetic acid ≥99%
(2,4-Difluorophenyl)acetic acid
Purity: 99% CAS No.: 81228-09-3 Molecular Formula: C8H6F2O2 Formula Weight: 172.13 Melting Point: 117-119° Beilstein Reference: 3649727
Fórmula: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
Ponto de ebulição: 259 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 117…119 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009999
Número CAS: 81228-09-3
EINECS: 279-709-4