Print…
(2,4,5-Trifluorophenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2,4,5-Trifluorophenylacetic acid
MQ100
684155-1G 684155-5G
SIAL684155-1GEA 147 EUR
SIAL684155-1G SIAL684155-5G
(2,4,5-Trifluorophenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
(2,4,5-Trifluorophenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₂F₃)CH₂COOH
Peso Molecular: 190.12 g/mol
Número MDL : MFCD00082479
Número CAS: 209995-38-0