Print…
(2,4,5-Trifluorophenyl)acetic acid 94
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,4,5-Trifluorophenylacetic acid
H26190.06 H26190.03
H26190.06EA 109 EUR
H26190.06 H26190.03
(2,4,5-Trifluorophenyl)acetic acid 94
(2,4,5-Trifluorophenyl)acetic acid
Purity: 94% CAS No.: 209995-38-0 Molecular Formula: C8H5F3O2 Formula Weight: 190.12 Melting Point: 121-124° MDL No.: MFCD00082479
Fórmula: (C₆H₂F₃)CH₂COOH
Peso Molecular: 190.12 g/mol
Ponto de Fusão: 121…124 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00082479
Número CAS: 209995-38-0