Print…
4-(Methylthio)phenylacetic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H26888.03 H26888.06
H26888.03EA 28.9 EUR
H26888.03 H26888.06
4-(Methylthio)phenylacetic acid ≥97%
4-(Methylthio)phenylacetic acid
Purity: 97% CAS No.: 16188-55-9 Molecular Formula: C9H10O2S Formula Weight: 182.24 Melting Point: 98-102° MDL No.: MFCD00192325
Fórmula: C₉H₁₀O₂S
Peso Molecular: 182.24 g/mol
Ponto de Fusão: 98…102 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00192325
Número CAS: 16188-55-9