(3-Phenoxyphenyl)acetic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
3-Phenoxyphenylacetic acid
L12524.03
L12524.06
L12524.03EA
37.9
EUR
L12524.03
L12524.06
(3-Phenoxyphenyl)acetic acid ≥98%
(3-Phenoxyphenyl)acetic acid
Purity: 98%
CAS No.: 32852-81-6
Molecular Formula: C14H12O3
Formula Weight: 228.25
Melting Point: 88-90°
Beilstein Reference: 2730540
Fórmula:
(C₆H₅OC₆H₅)CH₂COOH Ponto de Fusão: 88…90 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016826 Número CAS: 32852-81-6 |