Print…
(3,4-Dihydroxyphenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: DOPAC, 3,4-Dihydroxybenzeneacetic acid, 3,4-Dihydroxyphenylacetic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
850217-1G 850217-5G
SIAL850217-1GEA 73.6 EUR
SIAL850217-1G SIAL850217-5G
(3,4-Dihydroxyphenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
(3,4-Dihydroxyphenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₃(OH)₂)CH₂COOH
Peso Molecular: 168.15 g/mol
Ponto de ebulição: 337
Ponto de Fusão: 131…132 °C
Número MDL : MFCD00004338
Número CAS: 102-32-9
EINECS: 203-024-1