Print…
(3,4-Dihydroxyphenyl)acetic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: DOPAC, 3,4-Dihydroxybenzeneacetic acid, 3,4-Dihydroxyphenylacetic acid
A15893.03 A15893.06 A15893.14
A15893.03EA 40 EUR
A15893.03 A15893.06 A15893.14
(3,4-Dihydroxyphenyl)acetic acid ≥98%
(3,4-Dihydroxyphenyl)acetic acid
Purity: 98+% CAS No.: 102-32-9 Molecular Formula: C8H8O4 Formula Weight: 168.15 Melting Point: 128-130° Beilstein Reference: 2211017
Fórmula: (C₆H₃(OH)₂)CH₂COOH
Peso Molecular: 168.15 g/mol
Ponto de ebulição: 337
Ponto de Fusão: 128…130 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004338
Número CAS: 102-32-9
EINECS: 203-024-1