Print…
(3,4-Dihydroxyphenyl)acetic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
225600010 225600050 225600250
ACRO225600010EA 38.8 EUR
ACRO225600010 ACRO225600050 ACRO225600250
(3,4-Dihydroxyphenyl)acetic acid 98%
(3,4-Dihydroxyphenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₃(OH)₂)CH₂COOH
Ponto de ebulição: 337 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 126…130 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004338
Número CAS: 102-32-9
EINECS: 203-024-1
Encomendar
Appearance Beige to light brown to purple-grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 127 to 132 °C
HPLC ≥97.5 %