Print…
Benzilic acid para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.00140.0250 8.00140.1000
8.00140.0250EA 66.9 EUR
8.00140.0250 8.00140.1000
Benzilic acid para síntese, Sigma-Aldrich®
Benzilic acid
Fórmula: C₁₄H₁₂O₃
Ponto de ebulição: 409 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 150…152 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004447
Número CAS: 76-93-7
EINECS: 200-993-2
Merck Index: 13,01080
Encomendar
Solubility 1.41 g/l (25 °C) (experimental)
Melting Point 150 - 152 °C
Molar Mass 228.24 g/mol
Boiling Point 180 °C (17.3 hPa)
Ignition Point 530 °C