Print…
(4-Hydroxyphenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 4-Hydroxyphenylacetic Acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
H50004-100G H50004-25G H50004-5G
SIALH50004-100GEA 338 EUR
SIALH50004-100G SIALH50004-25G SIALH50004-5G
(4-Hydroxyphenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
(4-Hydroxyphenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₄(OH))CH₂COOH
Peso Molecular: 152.15 g/mol
Ponto de ebulição: 347
Ponto de Fusão: 147…150 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004347
Número CAS: 156-38-7
EINECS: 205-851-3