Print…
(4-Hydroxyphenyl)acetic acid ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Hydroxyphenylacetic Acid
A15018.14 A15018.22 A15018.36
A15018.14EA 58.7 EUR
A15018.14 A15018.22 A15018.36
(4-Hydroxyphenyl)acetic acid ≥99%
(4-Hydroxyphenyl)acetic acid
Purity: 99% CAS No.: 156-38-7 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 148-150° Beilstein Reference: 1448766
Fórmula: (C₆H₄(OH))CH₂COOH
Ponto de ebulição: 347 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 148…150 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004347
Número CAS: 156-38-7
EINECS: 205-851-3