Print…
(4-Hydroxyphenyl)acetic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Hydroxyphenylacetic Acid
121710250 121711000
ACRO121710250EA 60 EUR
ACRO121710250 ACRO121711000
(4-Hydroxyphenyl)acetic acid 98%
(4-Hydroxyphenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₄(OH))CH₂COOH
Ponto de ebulição: 347 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 147…152 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004347
Número CAS: 156-38-7
EINECS: 205-851-3
Encomendar
Appearance White to cream to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 147 to 152 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
TLC ≤1 % Methyl ester derivative
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %