Print…
(3-Hydroxyphenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 3-Hydroxyphenylacetic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
H49901-25G H49901-5G
SIALH49901-25GEA 343 EUR
SIALH49901-25G SIALH49901-5G
(3-Hydroxyphenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
(3-Hydroxyphenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₄(OH))CH₂COOH
Peso Molecular: 152.15 g/mol
Ponto de ebulição: 349
Ponto de Fusão: 129…133 °C
Densidade: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004337
Número CAS: 621-37-4
EINECS: 210-684-4