Print…
(3-Hydroxyphenyl)acetic acid ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
B23563.03 B23563.06 B23563.14
B23563.03EA 25.2 EUR
B23563.03 B23563.06 B23563.14
(3-Hydroxyphenyl)acetic acid ≥99%
(3-Hydroxyphenyl)acetic acid
Purity: 99% CAS No.: 621-37-4 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 128-132° Beilstein Reference: 2086506
Fórmula: (C₆H₄(OH))CH₂COOH
Ponto de ebulição: 349 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 128…132 °C
Densidade: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004337
Número CAS: 621-37-4
EINECS: 210-684-4