Print…
(2-Hydroxyphenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 2-Hydroxyphenylacetic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
H49804-10G H49804-25G
SIALH49804-10GEA 72 EUR
SIALH49804-10G SIALH49804-25G
(2-Hydroxyphenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
(2-Hydroxyphenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₄OH)CH₂COOH
Peso Molecular: 152.15 g/mol
Ponto de ebulição: 328
Ponto de Fusão: 145…146 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004323
Número CAS: 614-75-5
EINECS: 210-393-2