Print…
(2-Hydroxyphenyl)acetic acid 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Hydroxyphenylacetic acid
121690100 121690250
ACRO121690100EA 41.2 EUR
ACRO121690100 ACRO121690250
(2-Hydroxyphenyl)acetic acid 99%
(2-Hydroxyphenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₄OH)CH₂COOH
Ponto de ebulição: 328 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 143…148 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004323
Número CAS: 614-75-5
EINECS: 210-393-2
Encomendar
Appearance Light pink to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 148 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %