Print…
(3,5-Dimethoxyphenyl)acetic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(3,5-Dimethoxyphenyl)acetic acid
B25672.03 B25672.06
B25672.03EA 56.4 EUR
B25672.03 B25672.06
(3,5-Dimethoxyphenyl)acetic acid ≥98%
(3,5-Dimethoxyphenyl)acetic acid
Purity: 98% CAS No.: 4670-10-4 Molecular Formula: C10H12O4 Formula Weight: 196.20 Melting Point: 102-104° MDL No.: MFCD00016827
Fórmula: (C₆H₃(OCH₃)₂)CH₂COOH
Peso Molecular: 196.2 g/mol
Ponto de Fusão: 102…104 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016827
Número CAS: 4670-10-4