Print…
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Homoveratric acid, 3,4-Dimethoxyphenylacetic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
D135909-100G D135909-25G
SIALD135909-100GEA 128 EUR
SIALD135909-100G SIALD135909-25G
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₃(OCH₃)₂)CH₂COOH
Ponto de ebulição: 327 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 97…99 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004335
Número CAS: 93-40-3
EINECS: 202-244-5