Print…
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
B20625.14 B20625.22 B20625.36
B20625.14EA 34.8 EUR
B20625.14 B20625.22 B20625.36
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetic acid ≥98%
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetic acid
Purity: 98% CAS No.: 93-40-3 Molecular Formula: C10H12O4 Formula Weight: 196.20 Melting Point: 95-98° Beilstein Reference: 1110282
Fórmula: (C₆H₃(OCH₃)₂)CH₂COOH
Ponto de ebulição: 327 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 95…98 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004335
Número CAS: 93-40-3
EINECS: 202-244-5