Print…
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetic acid 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Homoveratric acid, 3,4-Dimethoxyphenylacetic acid
115611000 115615000 115610250
ACRO115611000EA 83.9 EUR
ACRO115611000 ACRO115615000 ACRO115610250
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetic acid 99%
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₃(OCH₃)₂)CH₂COOH
Ponto de ebulição: 327 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 96…99 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004335
Número CAS: 93-40-3
EINECS: 202-244-5
Encomendar
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 96 to 99 °C
Water ≤1 % (K.F.)
Titration with TBAH ≥98.5 % (On dry substance)