Print…
(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
T70602-10G T70602-50G
SIALT70602-10GEA 122 EUR
SIALT70602-10G SIALT70602-50G
(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₂(OCH₃)₃)CH₂COOH
Ponto de ebulição: 352 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 117…120 °C
Número MDL : MFCD00004336
Número CAS: 951-82-6
EINECS: 213-456-2