Print…
(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acetic acid ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
B21136.06 B21136.14 B21136.22
B21136.06EA 48.3 EUR
B21136.06 B21136.14 B21136.22
(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acetic acid ≥99%
(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acetic acid
Purity: 99% CAS No.: 951-82-6 Molecular Formula: C11H14O5 Formula Weight: 226.23 Melting Point: 118-122° Beilstein Reference: 2697844
Fórmula: (C₆H₂(OCH₃)₃)CH₂COOH
Ponto de ebulição: 352 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 118…122 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004336
Número CAS: 951-82-6
EINECS: 213-456-2