Print…
(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acetic acid 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
139990100 139990050 139990500
ACRO139990100EA 58.2 EUR
ACRO139990100 ACRO139990050 ACRO139990500
(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acetic acid 99%
(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₂(OCH₃)₃)CH₂COOH
Ponto de ebulição: 352 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 117…120 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004336
Número CAS: 951-82-6
EINECS: 213-456-2
Encomendar
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 117 to 120 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %