(2,4-Dimethoxyphenyl)acetic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L13784.03
L13784.06
L13784.03EA
28.6
EUR
L13784.03
L13784.06
(2,4-Dimethoxyphenyl)acetic acid ≥98%
(2,4-Dimethoxyphenyl)acetic acid
Purity: 98%
CAS No.: 6496-89-5
Molecular Formula: C10H12O4
Formula Weight: 196.20
Melting Point: 108-112°
Beilstein Reference: 2694132
Fórmula:
(C₆H₃(OCH₃)₂)CH₂COOH Ponto de Fusão: 108…112 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00183328 Número CAS: 6496-89-5 |