Print…
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propionic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,4-Dimethoxyhydrocinnamic acid, 3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propanoic acid
A14325.06 A14325.14
A14325.06EA 41.1 EUR
A14325.06 A14325.14
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propionic acid ≥98%
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propionic acid
Purity: 98% CAS No.: 2107-70-2 Molecular Formula: C11H14O4 Formula Weight: 210.23 Melting Point: 96-99° Beilstein Reference: 2696272
Fórmula: C₁₁H₁₄O₄
Peso Molecular: 210.23 g/mol
Ponto de ebulição: 344
Ponto de Fusão: 96…99 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002774
Número CAS: 2107-70-2
EINECS: 218-288-3