Print…
Homovanillic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acetic acid, (4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acetic acid
A12441.03 A12441.14
A12441.03EA 66.6 EUR
A12441.03 A12441.14
Homovanillic acid ≥98%
Homovanillic acid
Purity: 98+% CAS No.: 306-08-1 Molecular Formula: C9H10O4 Formula Weight: 182.18 Melting Point: 140-145° Beilstein Reference: 2213447 Merck Reference: 14,4740 MDL No.: MFCD00004350
Fórmula: (C₆H₃(OH)(OCH₃))CH₂COOH
Peso Molecular: 182.18 g/mol
Ponto de ebulição: 339
Ponto de Fusão: 140…145 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004350
Número CAS: 306-08-1
EINECS: 206-176-7
Merck Index: 13,04761